Documentos Principais
SML3346
Sigma-Aldrich
3-PEHPC
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Hydroxy-α-phosphono-3-pyridinepropanoic acid;, 2-Hydroxy-2-phosphono-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, NE10790
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
247.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O)(O)C(O)(Cc1cnccc1)C(=O)O
chave InChI
FJVYPXVLXQXDHM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
3-PEHPC (NE 10790), a phosphonocarboxylate analogue of the bisphosphonate risedronate, is a potent and selective inhibitor of geranylgeranyl transferase II (GGTase II).
Potent and selective inhibitor of geranylgeranyl transferase II (GGTase II)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Beth Binnington et al.
Glycobiology, 26(2), 166-180 (2015-09-26)
Statins, which specifically inhibit HMG Co-A reductase, the rate-limiting step of cholesterol biosynthesis, are widely prescribed to reduce serum cholesterol and cardiac risk, but many other effects are seen. We now show an effect of these drugs to induce profound