Documentos Principais
SML1214
Sigma-Aldrich
CZC24832
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(2-Amino-8-fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide, 5-(2-Amino-8-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-N-(1,1-dimethylethyl)-3-pyridinesulfonamide, CZC-24832
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17FN6O2S
Número CAS:
Peso molecular:
364.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC(C2=CN=CC(S(NC(C)(C)C)(=O)=O)=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
InChI
1S/C15H17FN6O2S/c1-15(2,3)21-25(23,24)11-4-9(6-18-7-11)10-5-12(16)13-19-14(17)20-22(13)8-10/h4-8,21H,1-3H3,(H2,17,20)
chave InChI
RXRZPHQBTHQXSV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CZC24832 is a potent and selective inhibitor of phosphoinositide 3-kinase γ (PI3Kγ) with Kd app of 19 nM. CZC24832 is said to be the first selective PI3Kγ inhibitor with efficacy in in vitro and in vivo models of inflammation. CZC24832 strongly inhibited T-cell interleukin 17A (IL-17A) production by inhibiting expression of retinoic acid receptor–related orphan receptor γt (RORγt), a transcription factor that drives TH17 differentiation, showing a new role for PI3Kγ.
CZC24832 is a potent and selective inhibitor of phosphoinositide 3-kinase γ (PI3Kγ).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)