SML2109
ST034307
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Chloro-2-(trichloromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Chloro-2-(trichloromethyl)chromen-4-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faint green to dark gray
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C1=CC(C2=CC(Cl)=CC=C2O1)=O
InChI
1S/C10H4Cl4O2/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(15)4-9(16-8)10(12,13)14/h1-4H
chave InChI
NTDHYMSVCBGQJF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)