Key Documents
SML3338
Sigma-Aldrich
NF-56-EJ40
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2-(4′-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)biphenyl-3-ylcarboxamido)phenyl)acetic acid, 2-(2-(4′-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-3-carboxamido)phenyl)acetic acid, 2-[[[4′-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl][1,1′-biphenyl]-3-yl]carbonyl]amino]-benzeneacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H29N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
443.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
NF-56-EJ40 is a high-affinity, potent and human species-selective succinate receptor SUCNR1 (GPR91) antagonist (human GPR91 Ki/KD = 17.4/33 nM; GTPγS assay IC50 = 25 nM/human, >100 μM/rat). Extracellular succinate is reported to hyperpolarize M2 macrophages through GPR91-mediated Gq signaling, blockable by NF-56-EJ40 (1 μM) or Gq inhibitor YM-254890 (1 μM).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3