5.33436
Monocarboxylate Transport Inhibitor, AR-C155858
Sinônimo(s):
Monocarboxylate Transport Inhibitor, AR-C155858, (S)-6-((3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl)-5-(4-hydroxyisoxazolidine-2-carbonyl)-1-isobutyl-3-methylthieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione , Monocarboxylate transporter 1 inhibitor, AR-C155858, SR13801
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
1.2 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
brown
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2[n]([c]([n]([c](c2c(c1Cc4c([nH]nc4C)C)C(=O)N3OC[C@H](C3)O)=O)C)=O)CC(C)C
InChI
1S/C21H27N5O5S/c1-10(2)7-25-20-17(18(28)24(5)21(25)30)16(19(29)26-8-13(27)9-31-26)15(32-20)6-14-11(3)22-23-12(14)4/h10,13,27H,6-9H2,1-5H3,(H,22,23)/t13-/m0/s1
chave InChI
ISIVOJWVBJIOFM-ZDUSSCGKSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MCT1
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ovens, M. J. et al. 2010. Biochem. J.425, 523.
Guile, S. D., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 254.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3