Documentos Principais
SML3309
Sigma-Aldrich
DN01
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(4-((Dimethylamino)methyl)-2,6-dimethoxyphenyl)-7-fluoro-2-methylisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23FN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
370.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, White to light brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
DN01 is a potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor (BRD8(1) IC50 = 12 nM; BRD4(1) & BRD9 IC50 ≥10 μM) that serves as a useful chemical probe for the selective engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor for probing the engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)