Documentos Principais
SML3196
Sigma-Aldrich
SU086
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-3-(3-Nitrophenyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17NO6
Número CAS:
Peso molecular:
343.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
SU086 is a cell-permeable, non-toxic, bioavailable chalcone compound that decreases HSP90 levels and impairs glycolysis. SU086 is shown to inhibit prostate cancer cell growth, migration, and invasion in vitro (10 μM) through non-androgen receptor mediated pathways. SU086 displays favorable PK profile and synergizes with enzalutamide and abiraterone to decrease prostate cancer growth in vitro and in vivo. It is a potent inhibitor of selenoprotein thioredoxin reductases (TrxRs).
cell-permeable, non-toxic, bioavailable chalcone compound that decreases HSP90 levels and impairs glycolysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)