Documentos Principais
SML3158
Sigma-Aldrich
6-Methylflavone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Methyl-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
236.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-11-7-8-15-13(9-11)14(17)10-16(18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
chave InChI
NOQJBXPAMJLUSS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
6-Methylflavone is a bitter taste blocker that significantly reduces bitter test of HIV drug tenofovir alafenamide in human subjects. 6-Methylflavone is a selective and potent modulator of TAS2R39 bitter test receptor that blocks it response to tenofovir alafenamide. 6-Methylflavone is a positive allosteric modulator (PAM) of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)