Documentos Principais
SML3132
Sigma-Aldrich
Tivozanib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[2-Chloro-4-(6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxyphenyl]-3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)urea, AV-951, KRN951, N-[2-Chloro-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N?-(5-methyl-3-isoxazolyl)urea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H19ClN4O5
Número CAS:
Peso molecular:
454.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=C(Cl)C=C(C=C1)OC2=C3C=C(C(OC)=CC3=NC=C2)OC)NC4=NOC(C)=C4
InChI
1S/C22H19ClN4O5/c1-12-8-21(27-32-12)26-22(28)25-16-5-4-13(9-15(16)23)31-18-6-7-24-17-11-20(30-3)19(29-2)10-14(17)18/h4-11H,1-3H3,(H2,25,26,27,28)
chave InChI
SPMVMDHWKHCIDT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tivozanib (KRN951) is an oral, next-generation vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitor (TKI). Tivozanib is a potent, selective inhibitor of VEGFRs 1, 2, and 3 with a long half-life designed to improve efficacy and tolerability.
orally active, potent, selective inhibitor of VEGFRs 1, 2, and 3 with a long half-life designed to improve efficacy and tolerability
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)