PZ0039
Lorlatinib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(10R)-7-Amino-12-fluoro-2,10,16-trimethyl-15-oxo-10,15,16,17-tetrahydro-2H.8,4-(metheno)pyrazolo[4,3.h][2,5,11]-benzoxadiazacyclotetradecine-3-carbonitrile, PF-06463922, PF-6463922
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -95 to -115°, c = 0.5 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(O[C@@H](C2=C3C=CC(F)=C2)C)C=C(C4=C(C#N)N(C)N=C4CN(C)C3=O)C=N1
chave InChI
IIXWYSCJSQVBQM-LLVKDONJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)