Documentos Principais
SML3088
Sigma-Aldrich
MRK-016
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(1,1-Dimethylethyl)-7-(5-methyl-3-isoxazolyl)-2-[(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methoxy]-pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazine, 3-tert-Butyl-7-(5-methylisoxazol-3-yl)-2-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylmethoxy)-pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazine, MRK 016, MRK016
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N8O2
Número CAS:
Peso molecular:
368.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C1=C2C=NN=C(N2N=C1OCC3=NC=NN3C)C4=NOC(C)=C4)C
InChI
1S/C17H20N8O2/c1-10-6-11(23-27-10)15-21-19-7-12-14(17(2,3)4)16(22-25(12)15)26-8-13-18-9-20-24(13)5/h6-7,9H,8H2,1-5H3
chave InChI
QYSYOGCIDRANAR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MRK-016 is an orally active, benzodiazepine site-targeting, alpha5-selective GABAA inverse agonist (Emax = -55%/α5, -16%/α1, -9%/α3, +6%/α2 of a EC20 GABA response using respective recombinant human αβ3γ2) with in vivo cognition-enhancing properties (0.3-3 mg/kg p.o. in rat Morris water maze test).
Orally active, benzodiazepine site-targeting, alpha5 (α5) subtype-selective GABAA inverse agonist with cognition-enhancing properties in vivo.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiumin Chen et al.
Neuropharmacology, 125, 243-253 (2017-08-02)
α5-containing GABAARs are potential therapeutic targets for clinical conditions including age-related dementia, stroke, schizophrenia, Down syndrome, anaesthetic-induced amnesia, anxiety and pain. α5-containing GABAARs are expressed in layer 5 cortical neurons and hippocampal pyramidal neurons where they mediate both tonic currents