SML0353
Azimilide dihydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[[[5-(4-Chlorophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-2,4-imidazolidinedione dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CN1CCN(CCCCN2C(=O)CN(\N=C/c3ccc(o3)-c4cccc(Cl)c4)C2=O)CC1
InChI
1S/C23H28ClN5O3.2ClH/c1-26-11-13-27(14-12-26)9-2-3-10-28-22(30)17-29(23(28)31)25-16-20-7-8-21(32-20)18-5-4-6-19(24)15-18;;/h4-8,15-16H,2-3,9-14,17H2,1H3;2*1H/b25-16-;;
chave InChI
SUHOTCCGXXEWJN-DSHYBBOZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.