SML3071
RG3039
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[[1-(2,6-Dichlorobenzyl)piperidin-4-yl]methoxy]quinazoline-2,4-diamine, 5-[[1-[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]-4-piperidinyl]methoxy]-2,4-quinazolinediamine, D157495, PF 06687859, PF-06687859, PF06687859, RG 3039, RG-3039
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(N)=C2C(OCC3CCN(CC3)CC4=C(C=CC=C4Cl)Cl)=CC=CC2=N1
InChI
1S/C21H23Cl2N5O/c22-15-3-1-4-16(23)14(15)11-28-9-7-13(8-10-28)12-29-18-6-2-5-17-19(18)20(24)27-21(25)26-17/h1-6,13H,7-12H2,(H4,24,25,26,27)
chave InChI
MNLHFGXIUJNDAF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)