Documentos Principais
SML2997
Sigma-Aldrich
GHP-88309
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Fluoro-6-(5-isoquinolinyl)benzamide; 2-Fluoro-6-(5-isoquinolyl)benzamide, GHP 88309, GHP88309
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H11FN2O
Número CAS:
Peso molecular:
266.27
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(C(N)=O)C(C2=C(C=CN=C3)C3=CC=C2)=CC=C1
chave InChI
OLNVLPGIADWVKU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GHP-88309 is an orally available non-nucleoside paramyxovirus polymerase inhibitor with broad-spectrum anti-paramyxoviral activity (EC50 in μM= 0.4/HPIV3-JS, 0.8/HPIV3-5F6, 2/SeV-F1R-eGF, 0.6/MeV/Alaska.USA 16.00, 0.4/CDV-5804p) and little cytoxicity (CC50 >20μM). GHP-88309 potently inhibits the replication of HPIV1 isolate 5F6 and HPIV3 isolates 10L3 & 9R4 in 3D-ALI-HBTEC human airway organoids (EC50 = 280,90, 105 nM, respectively) in 3D-ALI-HBTECs. HPIV3 and provides complete protection against lethal Sendai virus infection in mice (150 mg/kg bid. po. starting at time of infection or 48 hrs after), a murine surrogate model of human HPIV3 disease.
Orally available non-nucleoside paramyxovirus polymerase inhibitor with broad-spectrum anti-paramyxoviral activity in vitro and in vivo.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)