Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Clc1c(cc(c(c1)Cl)OCCCON2C(N=C(N=C2N)N)(C)C)Cl.[H+]
InChI
1S/C14H18Cl3N5O2.ClH/c1-14(2)21-12(18)20-13(19)22(14)24-5-3-4-23-11-7-9(16)8(15)6-10(11)17;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H4,18,19,20,21);1H
chave InChI
VOTSDCGUYAGUNS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)