Documentos Principais
SML2954
Sigma-Aldrich
MGR2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Naphthalen-1-yloxy)methyl pivalate, 2,2-Dimethylpropanoic acid (1-naphthalenyloxy)methyl ester, MGR1 inactive control, MGR1 negative control
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
258.31
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
colorless to light brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(COC(=O)C(C)(C)C)c1c2c(ccc1)cccc2
chave InChI
GLZRWJPKAZKJFB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inactive analog of and negative control for the reactive oxygen species (ROS) generator MGR1.
MGR2 is an inactive analog of and negative control for the reactive oxygen species (ROS) generator MGR1. Unlike MGR1, MGR2 does not induce cellular ROS or cause cell death at high concentrations (>5 μM; RAW264.7, THP1, HeLa, MCF7, A549).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
null