850325P
Avanti
10:0 PC
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1,2-dicapryl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(10:0/10:0)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (850325P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850325P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850325P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C28H56NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-27(30)34-24-26(25-36-38(32,33)35-23-22-29(3,4)5)37-28(31)21-19-17-15-13-11-9-7-2/h26H,6-25H2,1-5H3
chave InChI
MLKLDGSYMHFAOC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an internal standard to measure lipid metabolites for metabolic profiling using hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)
- to prepare lipid bilayer to reconstitute Vpu (membrane protein) and for biophysical studies
- to prepare phospholipid membrane to study lipid-induced conformation of a 27-residue Cry4Ba-α7 peptide
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn