SML2935
SBI-425
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-((5-Chloro-2-methoxyphenyl)sulfonamido)nicotinamide, 5-[[(5-Chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]amino]-3-pyridinecarboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2cncc(c2)C(=O)N)c1c(ccc(c1)Cl)OC
InChI
1S/C13H12ClN3O4S/c1-21-11-3-2-9(14)5-12(11)22(19,20)17-10-4-8(13(15)18)6-16-7-10/h2-7,17H,1H3,(H2,15,18)
chave InChI
SBAITEDLNTYIOE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)