Documentos Principais
SML2817
Sigma-Aldrich
BAY-1797
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4-(3-Chlorophenoxy)-3-sulfamoylphenyl)-2-phenylacetamide, N-[3-(Aminosulfonyl)-4-(3-chlorophenoxy)phenyl]benzeneacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17ClN2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
416.88
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=CC(OC2=C(C=C(NC(CC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)S(=O)(N)=O)=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
BAY-1797 orally available, potent and selective P2X4 antagonist that is suitable for in vivo studies in rodents. BAY-1797 exhibits potent anti-inflammatory and anti-nociceptive effects in mouse CFA inflammatory pain model.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Stefan Werner et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(24), 11194-11217 (2019-11-21)
The P2X4 receptor is a ligand-gated ion channel that is expressed on a variety of cell types, especially those involved in inflammatory and immune processes. High-throughput screening led to a new class of P2X4 inhibitors with substantial CYP 3A4 induction