SML2786
WRG-28
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
DDR2 inhibitor WRG-28, N-Ethyl-4-[[(3-oxo-3H-phenoxazin-7-yl)oxy]methyl]-benzenesulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to very dark orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NCC)c1ccc(cc1)COc2cc3[o]c4c(nc3cc2)cc[c](c4)=O
chave InChI
AARVTLIQNGAELZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)