SML2744
Sitafloxacin sesquihydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-[(7S)-7-Amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, hydrate (2:3), DU 6859 sesquihydrate, DU 6859a sesquihydrate, DU-6859 sesquihydrate, DU-6859a sesquihydrate, DU6859 sesquihydrate, DU6859a sesquihydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
F[C@@H]1[C@@H](C1)N2c3c(cc(c(c3Cl)N4C[C@H](C5(C4)CC5)N)F)C(=O)C(=C2)C(=O)O.O
InChI
1S/C19H18ClF2N3O3.H2O/c20-14-15-8(17(26)9(18(27)28)5-25(15)12-4-10(12)21)3-11(22)16(14)24-6-13(23)19(7-24)1-2-19;/h3,5,10,12-13H,1-2,4,6-7,23H2,(H,27,28);1H2/t10-,12+,13+;/m0./s1
chave InChI
ANCJYRJLOUSQBW-JJZGMWGRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)