SML2723
NVS-ZP7-4
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-1-(2-((6-fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)amino)-3-phenylpropyl)-1′H-spiro[piperidine-4,4′-quinazolin]-2′(3′H)-one, 1-[(2S)-2-[(6-fluoro-2-benzothiazolyl)amino]-3-phenylpropyl]-spiro[piperidine-4,4′(1′H)-quinazolin]-2′(3′H)-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3