SML2672
Tandutinib hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[6-Methoxy-7-[3-(1-piperidinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]-N-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1-piperazinecarboxamide hydrochloride, CT 53518 hydrochloride, CT-53518 hydrochloride, CT53518 hydrochloride, MLN 518 hydrochloride, MLN-518 hydrochloride, MLN518 hydrochloride, N-(4-Isopropoxyphenyl)-4-(6-methoxy-7-(3-(piperidin-1-yl)propoxy)quinazolin-4-yl)piperazine-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N5(CCCCC5)CCCOc1cc2ncnc(c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)Nc4ccc(cc4)OC(C)C
InChI
1S/C31H42N6O4/c1-23(2)41-25-10-8-24(9-11-25)34-31(38)37-17-15-36(16-18-37)30-26-20-28(39-3)29(21-27(26)32-22-33-30)40-19-7-14-35-12-5-4-6-13-35/h8-11,20-23H,4-7,12-19H2,1-3H3,(H,34,38)
chave InChI
UXXQOJXBIDBUAC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)