Documentos Principais
SML2660
Sigma-Aldrich
ABT-100 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-[(2S)-2-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)-1,1′-biphenyl-3-carbonitrile hydrochloride, 6-[(2S)-2-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)[1,1′-biphenyl]-3-carbonitrile hydrochloride, A-409100 Hydrochloride, ABT 100, [1,1′-Biphenyl]-3-carbonitrile, 6-[(2S)-2-(4-cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)- hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H19F3N4O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
540.92
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COC1=C(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)C=C(C=C1)C#N)(C3=CN=CN3C)C(C=C4)=CC=C4C#N.Cl
chave InChI
YDYNOCJMVNXQKV-SNYZSRNZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ABT-100 is an orally available, highly potent and highly selective inhibitor of farnesyltransferase (FTase). ABT-100 exhibits broad spectrum antitumor activities in xenograft models.
orally available, highly potent and highly selective inhibitor of farnesyltransferase (FTase)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)