Documentos Principais
SML2512
Sigma-Aldrich
Fosfomycin Trometamol
Sinônimo(s):
Fosfomycin trometamol, Fosfomycin Trometamol Salt, Fosfomycin Tromethamine, Fosfomycin Tromethanol, Tromethamine-Fosfomycin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H18NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
259.19
Código UNSPSC:
12352200
fonte biológica
Streptomyces sp.
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1
chave InChI
QZJIMDIBFFHQDW-LMLSDSMGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fosfomycin trometamol (fosfomycin tromethamine is mainly used for the treatment of uncomplicated urinary tract infections (UTIs). Fosfomycin has good in vitro activity against common uropathogens, such as Escherichia coli (including extended-spectrum β-lactamase-producing E. coli), Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus saprophyticus.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)