SML2393
XL019
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S)-N-[4-[2-[[4-(4-Morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]phenyl]-2-pyrrolidinecarboxamide, (S)-N-(4-(2-(4-Morpholinophenylamino)pyrimidin-4-yl)phenyl)pyrrolidine-2-carboxamide, N-(4-{2-[(4-Morpholin-4-ylphenyl)amino]pyrimidin-4-yl}phenyl)-L-prolinamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2)[C@H]5NCCC5
InChI
1S/C25H28N6O2/c32-24(23-2-1-12-26-23)28-19-5-3-18(4-6-19)22-11-13-27-25(30-22)29-20-7-9-21(10-8-20)31-14-16-33-17-15-31/h3-11,13,23,26H,1-2,12,14-17H2,(H,28,32)(H,27,29,30)/t23-/m0/s1
chave InChI
ISOCDPQFIXDIMS-QHCPKHFHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)