Documentos Principais
SML2361
Sigma-Aldrich
Kinesore
>97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,5-Dibromo-4-hydroxy-benzoic acid 2-[[2,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrrol-3-yl]methylene]hydrazide, 3,5-Dibromo-N′-{[2,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrrol-3-yl]methylene}-4-hydroxybenzohydrazide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H16Br2N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
536.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
31401503
NACRES:
NA.77
Ensaio
>97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Kinesore is a cell penetrant and potent activator of kinesin-1 that induces kinesin light chain tetratricopeptide repeat domain-dependent kinesin-1 activation in the absence of organelle cargo-adaptor engagement. It inhibits kinesin-1 interaction with peptide fragment of organelle-specific cargo adaptors. Kinesore induces kinesin light chain conformational switch that causes remodeling of the microtubule network in cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Thomas S Randall et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(52), 13738-13743 (2017-12-13)
The microtubule motor kinesin-1 interacts via its cargo-binding domain with both microtubules and organelles, and hence plays an important role in controlling organelle transport and microtubule dynamics. In the absence of cargo, kinesin-1 is found in an autoinhibited conformation. The