Documentos Principais
SML2309
Sigma-Aldrich
Oxaphenamide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-N-(4-hydroxyphenyl)benzamide, 4′-Hydroxysalicylanilide, Osalmide, Oxaphenamide, p-hydroxyphenylsalicylamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
229.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c2ccc(cc2)O)C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C13H11NO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)14-13(17)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,15-16H,(H,14,17)
chave InChI
LGCMKPRGGJRYGM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Osalmid is a potent inhibitor of ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) that potently inhibits HBV DNA and cccDNA synthesis in HepG2.2.15 cells. Osalmid inhibits RR (ribonucleotide reductase) activity in vivo, and exhibits synergistic effect with lamivudine on inactivation mutant HBV strain. Osalmid is a biliation activator (choleretic agent), but a mechanism of this activity remains unknown.
potent inhibitor of ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) that potently inhibits HBV DNA and cccDNA synthesis; choleretic agent
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)