SML2172
CLP290
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
[5-Fluoro-2-[(Z)-(2-hexahydropyridazin-1-yl-4-oxo-thiazol-5-ylidene)methyl]phenyl] pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(/C=C2C(N=C(N3NCCCC3)S/2)=O)C(OC(N4CCCC4)=O)=C1
InChI
1S/C19H21FN4O3S/c20-14-6-5-13(15(12-14)27-19(26)23-8-3-4-9-23)11-16-17(25)22-18(28-16)24-10-2-1-7-21-24/h5-6,11-12,21H,1-4,7-10H2/b16-11-
chave InChI
DIXMMXNNKLCLOM-WJDWOHSUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)