SML2065
Mequitazine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
10-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-10H-phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl) phenothiazine, LM 209, NSC 303612
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S1c2c(cccc2)N(c5c1cccc5)CC3C4CCN(C3)CC4
InChI
1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
chave InChI
HOKDBMAJZXIPGC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)