SML2047
BPAM344
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
BPAM344, 4-Cyclopropyl-3,4-dihydro-7-fluoro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(C2=CC(F)=CC=C2N(C3CC3)CN1)=O
InChI
1S/C10H11FN2O2S/c11-7-1-4-9-10(5-7)16(14,15)12-6-13(9)8-2-3-8/h1,4-5,8,12H,2-3,6H2
chave InChI
FLTMTBPCYAZIKM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)