SML1964
NS3728
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]urea, Endovion, N-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-N′-(4-bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl)urea, NS 3728, NS-3728
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)Br)c3n[nH]nn3
InChI
1S/C16H9BrF6N6O/c17-9-1-2-11(13-26-28-29-27-13)12(6-9)25-14(30)24-10-4-7(15(18,19)20)3-8(5-10)16(21,22)23/h1-6H,(H2,24,25,30)(H,26,27,28,29)
chave InChI
OQRAKHDEGGGWQO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)