SML1963
Abiraterone D4A metabolite
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Δ4-abiraterone, 17-(3-Pyridinyl)-androsta-4,16-dien-3-one, Abiraterone ketone analog, D4-abiraterone, D4A
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H29NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-4,7,13-15,19,21-22H,5-6,8-12H2,1-2H3/t19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1
chave InChI
GYJZZAJJENTSTP-NHFPKVKZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3