SML1931
SLV320
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[(4-trans-Hydroxycyclohexyl)amino]-2-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, Derenofylline, SLV 320, SLV-320, trans-4-[(2-Phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexanol
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@H](CC1)NC2=NC(C3=CC=CC=C3)=NC4=C2C=CN4
InChI
1S/C18H20N4O/c23-14-8-6-13(7-9-14)20-18-15-10-11-19-17(15)21-16(22-18)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,10-11,13-14,23H,6-9H2,(H2,19,20,21,22)
chave InChI
RBZNJGHIKXAKQE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)