SML1876
PaPE-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-5-(4-Hydroxy-3,5-dimethyl-phenyl)-indan-1-ol
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CCC2=C1C=CC(C3=CC(C)=C(O)C(C)=C3)=C2
InChI
1S/C17H18O2/c1-10-7-14(8-11(2)17(10)19)12-3-5-15-13(9-12)4-6-16(15)18/h3,5,7-9,16,18-19H,4,6H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)