SML1836
β-ODAP
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-N-Oxalo-L-α,β-diaminopropionic acid, β-N-Oxalyl-L-α,β-diaminopropionate, 3-[(Carboxycarbonyl)amino]-L-alanine, BOAA, Dencichin, Dencichine, Nβ-Oxalylamino-L-alanine, ODAP
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -17 to -23°, c = 0.5 (Solvent: 4N HCl)
cor
white to beige
solubilidade
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H](N)CNC(C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C5H8N2O5/c6-2(4(9)10)1-7-3(8)5(11)12/h2H,1,6H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t2-/m0/s1
chave InChI
NEEQFPMRODQIKX-REOHCLBHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)