SML1815
Fasnall benzenesulfonate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,6-Dimethyl-N-[1-(phenylmethyl)-3-pyrrolidinyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine benzenesulfonate, N-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)-5,6-dimethylthieno[2,3-d] pyrimidin-4-amine benzenesulfonate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(S1)=C(C)C2=C1N=CN=C2NC3CN(CC4=CC=CC=C4)CC3.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O
chave InChI
KLKWHGQIUKBXKT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)