SML1785
Landiolol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-benzenepropanoic acid [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl ester hydrochloride, 4-[2-Hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-benzenepropanoic acid [S-(R*,R*)]-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl ester hydrochloride, ONO 1101, ONO-1101
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC[C@@H](COC(CCC2=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCNC(N3CCOCC3)=O)C=C2)=O)O1.[H]Cl
InChI
1S/C25H39N3O8.ClH/c1-25(2)35-18-22(36-25)17-34-23(30)8-5-19-3-6-21(7-4-19)33-16-20(29)15-26-9-10-27-24(31)28-11-13-32-14-12-28;/h3-4,6-7,20,22,26,29H,5,8-18H2,1-2H3,(H,27,31);1H/t20-,22+;/m0./s1
chave InChI
DLPGJHSONYLBKP-IKGOIYPNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)