I5409
IRAK-1/4 Inhibitor I
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-(2-(4-Morpholinyl)ethyl)-2-(3-nitrobenzoylamino)benzimidazole, N-(2-Morpholinylethyl)-2-(3-nitrobenzoylamido)-benzimidazole
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white to light yellow
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1)NC2=NC3=C(N2CCN4CCOCC4)C=CC=C3
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
chave InChI
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges