SML1770
PhiKan083 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-Ethyl-N-methyl-9H-Carbazole-3-methanamine hydrochloride, PK-083 hydrochloride, PK083 hydrochloride, PhiKan-083 hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCC1=CC2=C(C=C1)N(CC)C3=C2C=CC=C3.[H]Cl
chave InChI
IXWVUPURFWFRNE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)