Key Documents
SML1705
Sigma-Aldrich
Cbz-B3A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(8S)-3,8-Bis[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-9-oxo-2,4,10,17-tetraazaoctadec-3-enedioic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 18-(phenylmethyl) ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H58N6O9
Número CAS:
Peso molecular:
706.87
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCCCCCNC([C@H](CCCN/C(NC(OC(C)(C)C)=O)=N\C(OC(C)(C)C)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cbz-B3A is a potent and selective inhibitor of mTORC1 signaling that inhibits the phosphorylation of eIF4E binding protein 1 (4EBP1) and blocks 68% of translation. Cbz-B3A binds to ubiquilins 1, 2, and 4, which prevents mTORC1 activation.
Outras notas
Light and air sensitive.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3