SML1639
BRD3308
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Acetamido-N-(2-amino-4-fluorophenyl)benzamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(NC1=CC=C(C(NC2=CC=C(F)C=C2N)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C15H14FN3O2/c1-9(20)18-12-5-2-10(3-6-12)15(21)19-14-7-4-11(16)8-13(14)17/h2-8H,17H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)
chave InChI
RRJDFENBXIEAPD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)