SML1519
Macelignan
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-Anwulignan, 4-[(2S,3R)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3-dimethylbutyl]-2-methoxy-phenol, Anwulignan
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(OC)C=C(C[C@H](C)[C@H](C)CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)C=C1
InChI
1S/C20H24O4/c1-13(8-15-4-6-17(21)19(10-15)22-3)14(2)9-16-5-7-18-20(11-16)24-12-23-18/h4-7,10-11,13-14,21H,8-9,12H2,1-3H3/t13-,14+/m0/s1
chave InChI
QDDILOVMGWUNGD-UONOGXRCSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3