Key Documents
SML1492
Sigma-Aldrich
UMI-77
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[4-[[(4-Bromophenyl)sulfonyl]amino]-1-hydroxy-2-naphthalenyl]thio]-acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14BrNO5S2
Número CAS:
Peso molecular:
468.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(SCC(O)=O)C=C(NS(C2=CC=C(Br)C=C2)(=O)=O)C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C18H14BrNO5S2/c19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-15-9-16(26-10-17(21)22)18(23)14-4-2-1-3-13(14)15/h1-9,20,23H,10H2,(H,21,22)
chave InChI
WUGANDSUVKXMEC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
UMI-77 is an inhibitor of Induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, a member of the Bcl-2 family that inhibits apoptosis. UMI-77 acts by binding to the BH3-binding groove of Mcl-1, blocking the heterodimerization of Mcl-1/Bax and Mcl-1/Bak. UMI-77 is selective for Mcl-1 over other members of the antiapoptotic Bcl-2 family with a Ki of 490 nM. It inhibited cell growth and induced apoptosis in pancreatic cancer cells.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3