Documentos Principais
SML1423
Sigma-Aldrich
Pranoprofen
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(5H-Chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid, 2-(5H-[1]-Benzopyrano[2,3-b]pyridin-7-yl)propionic acid, a-Methyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
255.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(C)C1=CC2=C(C=C1)OC3=NC=CC=C3C2)=O
InChI
1S/C15H13NO3/c1-9(15(17)18)10-4-5-13-12(7-10)8-11-3-2-6-16-14(11)19-13/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
TVQZAMVBTVNYLA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pranoprofen is an arylalkanoic acid and a non-steroidal anti-inflammatory drug.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pranoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used primarily in ophthalmology. Pranoprofen is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Pranoprofen is used in eyes to treat chronic allergic conjunctivitis. It is also used as an anti-inflammatory and analgesic drug after strabismus surgery.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and (2015)