SML1412
KRIBB11 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,6-Pyridinediamine trifluoroacetate salt, N2-(1H-Indazol-5-yl)-N6-methyl-3-nitropyridine-2,6-diamine trifluoroacetate salt, N2-1H-Indazol-5-yl-N6-methyl-3-nitro-2,6-pyridinediamine trifluoroacetate salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC1=NC(NC2=CC=C(NN=C3)C3=C2)=C([N+]([O-])=O)C=C1.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C13H12N6O2.C2HF3O2/c1-14-12-5-4-11(19(20)21)13(17-12)16-9-2-3-10-8(6-9)7-15-18-10;3-2(4,5)1(6)7/h2-7H,1H3,(H,15,18)(H2,14,16,17);(H,6,7)
chave InChI
DNBQMABUWGNHGB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3