Documentos Principais
SMB00406
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-D-GalNAc-Et-N3, 2-Azidoethyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
290.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(C)=O)[C@H]1[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H20N4O5/c1-6(17)14-9-8(20-3-2-13-15-12)4-7(5-16)10(18)11(9)19/h7-11,16,18-19H,2-5H2,1H3,(H,14,17)/t7?,8-,9?,10+,11-/m1/s1
chave InChI
XABWQXCIQZZUHY-QPGSTUFLSA-N
Descrição geral
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside.
Ações bioquímicas/fisiológicas
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SMB00406-25MG4061831598520