SML1124
CPCCOEt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-Hydroxyiminocyclopropan[b]chromen-1α-carboxylic acid ethyl ester
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)C(C1)(OC2=C/3C=CC=C2)C1C3=N/O
InChI
1S/C13H13NO4/c1-2-17-12(15)13-7-9(13)11(14-16)8-5-3-4-6-10(8)18-13/h3-6,9,16H,2,7H2,1H3/b14-11-
chave InChI
FXCTZFMSAHZQTR-KAMYIIQDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience