Documentos Principais
SML1082
Sigma-Aldrich
Lamotrigine isethionate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine mono(2-hydroxyethanesulfonate)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7Cl2N5 · C2H6O4S
Número CAS:
Peso molecular:
382.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(N=N1)=NC(N)=C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl.OCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7Cl2N5.C2H6O4S/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7;3-1-2-7(4,5)6/h1-3H,(H4,12,13,14,16);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
chave InChI
CJIDZLNMKONKAD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant, water soluble salt of Lamotrigine (Catalog No. L3791).
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)