SML1064
IMM-01
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(2,4-Dihydroxyphenyl)methylene]-N-(1,1-dimethylethyl)-hydrazinecarbothioamide, Intramimic-01, N1-(tert-Butyl)-2-(2,4-dihydroxybenzylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H17N3O2S/c1-12(2,3)14-11(18)15-13-7-8-4-5-9(16)6-10(8)17/h4-7,16-17H,1-3H3,(H2,14,15,18)/b13-7+
chave InChI
LTFUAYRGVLQXKC-NTUHNPAUSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3